Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Column Adapter for Combi Light Guide
Codice prodotto. 15733032 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SCHOTT Combi Lightguide (170 402)
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15733032 SCHOTT Combi Lightguide (170 402) 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15733032 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 158402
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Adapter for use with Schott Combi Light Guide 170 402.
  • Positions the Combi light guide (Schott part 170 402) on a 32 mm diameter column.
Specifica
Tipo Adapter
Diametro (sistema imperiale) 1.3 in.
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCHOTT Combi Lightguide (170 402)