Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Column Head with Valve Stopcock
Codice prodotto. 10274481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10274481 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10274481 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05170111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    884.76€ / pezzi 1
    Risparmia 515.24€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Made of DURAN™ tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Column Head with Valve Stopcock has a PTFE for easy and accurate adjustment and ground joint NS 14/23 for thermometers with a fitting length of 55 mm.
  • With PTFE valve
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Tipo di collegamento NS 14/23
Materiale DURAN Tubing
Include PTFE Valve
Quantità 1 Each