Learn More
Cytiva Supporto per colonna
Codice prodotto. 11300312 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
11300312 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11300312 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28956282
Spedizione stimata: 25-11-2026
Holds ÅKTA columns. Cytiva Column Holder for columns with outer diameter between 10 and 50mm.
  • Attached to ÅKTA avant or ÅKTA pure using the rail system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Precolonna
Quantità confezione 1 ciascuno
Da utilizzare con ÄKTA avant o ÄKTA pure con sistema a guide