Learn More
Macherey-Nagel™ Sistema di protezione per colonna
Codice prodotto. 12738032 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Colonne EC 4/2 con diametro interno da 2 mm, 4/3 con diametro interno da 3/4/4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12738032 Colonne EC 4/2 con diametro interno da 2 mm, 4/3 con diametro interno da 3/4/4.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12738032 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 718966
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for all analytical HPLC columns with 1/16 inch (1.59mm) fittings. Macherey-Nagel™ Column Protection System is an innovative and universal screw-on guard column holder system for use with EC column cartridges with 4mm column length.
System includes cartridge holder, 2 replacement capillaries (0.12mm ID), 3 ferrules, 2 wrenches and a manual.
  • Cartridges filled with specified NUCLEODUR™, NUCLEOSIL™ and NUCLEOSHELL™ HPLC adsorbents
  • Ideal protection for your analytical main column—significant increase in column lifetime
  • Minimized void volume—suitable also for ultra fast HPLC
  • Special ferrules—pressure stability up to 1300 bar (18 850 psi)
  • Visual contamination check—in-time changing of the guard column
  • Guard column length 4mm, ID 2mm (for main columns with 2mm ID) or ID 3mm (for main columns with 3, 4 and 4.6mm ID)
  • UNIVERSAL RP guard columns suitable for all HPLC columns under RP conditions
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 mm Column Length
Descrizione Universal screw-on guard column holder system, suitable for analytical HPLC and U-HPLC
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colonne EC 4/2 con diametro interno da 2 mm, 4/3 con diametro interno da 3/4/4.6 mm
Product Type Sistema di protezione per colonna