Learn More
Cytiva Column Tube Assembly
Codice prodotto. 11932795 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11932795 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11932795 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28966646
Spedizione stimata: 15-01-2027
Inner glass tube, outer protection tube and tube holder
Column tube consist of both the inner glass tube, the protection tube and the tube holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
pH 2 to 13
Quantità 1 Ea.
Temperatura 4°C to 40°C
Volume (sistema metrico) 16 to 20 mL
Materiale Borosilicate Glass, EPDM, POM, Polyamide, Polycarbonate
Product Type Column Tube Assembly