Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, Columns for RNA purification with DNA removal column
Codice prodotto. 15820978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15820978 50 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15820978 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740984.50S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    215.25€ / pezzi 50
    Risparmia 51.75€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Mini spin kit for ultrafast and convenient RNA isolation without rDNase digestion
NucleoSpin™ RNA Plus
  • Efficient and quick RNA isolation from cells and tissues
  • Two-column system includes gDNA removal columns and RNA binding columns
  • NucleoSpin™ gDNA Removal Columns – no time consuming rDNase digestion
  • Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal on one column in one step
  • New efficient lysis buffer – no b-mercaptoethanol or TCEP necessary
  • Variety of sample materials – cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms
  • Downstream applications include real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Colore Blue ring
Content And Storage Room temperature (18-25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione 30 - 120 μL
Tipo di campione Cultured Bacterial or Yeast Cells, Human or Animal Tissue
Efficienza Binding capacity: 200 μg
Tipo di prodotto finale RNA (with typical RIN > 9)
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin™ RNA Plus Kits
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA
Product Type RNA Plus Binding Column
Quantità 50
Dimensione campione <1 x 107 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells,<1 x 107 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells,<1 x 107 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells
Durata del test 20 min/6 preps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Plus
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol