Learn More
Ansell™ Comaflame
Codice prodotto. 15886942 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size: 11
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15886942 Size: 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15886942 Fornitore Ansell™ N. del fornitore F081110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Eccellente isolamento termico.
  • Eccellente isolamento termico, specialmente sul dorso, grazie al riflettersi della radiazione termica sul materiale Kevlar™/Preox. alluminizzato
  • Guanto resistente alle alte temperature.
  • Consente un contatto termico fino a 700°.
  • Il guanto protegge l'utilizzatore fino a 500°C per 23 secondi.
  • Dito indice rinforzato, senza cuciture. Buona resistenza al taglio e all'abrasione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Certificazione/Conformità EN388:2003/334X, EN407/44XXXX
Classificazione Category III
Materiale polso Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Descrizione Excellent thermal insulation.
Coating Material Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining
Colore Black, Silver
Monouso Reusable
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free Sì
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Size 10
Sterilità Non-sterile
Stile Comaflame
Temperatura (sistema imperiale) max 700 C
Stile delle dita full fingers
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical Protection
Da utilizzare con (apparecchiatura) Special Purpose, suitable for heavy duty
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining
Modello Comaflame
Tipo di imballaggio 1 pair in a bag; 6 pair in a masterbag; 8 masterbags in a carton
Quantità 48 pair
Resistente a Calore
Serie Comaflame series
Dimensioni (L x P) 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 400 mm
Peso (sistema metrico) 0.263 g