Learn More
Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 12 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 16 μL |