Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1.5mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11847823
Quantità Prezzo
1 25.76€ / Pezzo
10 24.05€ / Pezzo
Spedizione stimata
23-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Red
Comb
1 Each
60 μL
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
60
1.5 mm