Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 2mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11857823
Quantità Prezzo
1 26.54€ / Pezzo
10 24.77€ / Pezzo
Spedizione stimata
16-07-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Blue
Comb
1 Each
80 μL
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
24
2 mm