Learn More
Fisherbrand™ Comb for Wide Format Mini-Plus Horizontal Electrophoresis System
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wide Format Mini-Plus Horizontal Gel Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 20 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.06 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 32 μL |