Learn More
B Braun™ Combi-Stopper Closing Cones
Codice prodotto. 10500053
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10500053 Red pezzi 100
10712393 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10500053 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 4495101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    12.76€ / pezzi 100
    Risparmia 5.34€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
B Braun™ Combi-Stopper Closing Cones are suitable for sterile closings of IV and syringe assemblies
  • Luer Lock fitting male and female
  • Made of PE (Polyethylene)
  • Sterile closing of all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
  • Sterile closing of pre-filled syringes
  • Available in red, blue and white
  • Box of 100 pcs
Specifica
Materiale Polyethylene
Colore Red
Product Type Combi Stopper
Tipo di collegamento Luer Lock
Sterilità Sterile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.