Learn More
WTW™ Combined Fluoride Selective Electrode
Codice prodotto. 10163482
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10163482 DIN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10163482 Fornitore WTW™ N. del fornitore 106667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1258.28€ / pezzi 1
    Risparmia 106.72€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
The combined electrodes type 800 are excellent in their handling and offer the additional opportunity to also measure small sample volumes, as the ion selective and the reference electrodes are combined in a compact rod. Furthermore, they are convincing with their exceptionally great price/performance ratio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Measuring small sample volumes
Tipi di connettore DIN
Descrizione Combined Fluoride Selective Electrode