Learn More
Eppendorf™ Combitips advanced™ Rack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12654607 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Combitips (0.1 to 10 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12654607 Combitips (0.1 to 10 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12654607 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030089758
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare questo rack con puntali per pipette Combitips Advanced™. Il rack Eppendorf™ Combitips Advanced™ contiene 8 puntali per pipette Combitips Advanced.
Use this rack with Combitips advanced™ pipette tips. Eppendorf™ Combitips advanced™ Rack holds 8 combitips advanced pipette tips.
Per puntali da 0.1 a 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Combitips (0.1 to 10 mL)
Posizioni 8
Da utilizzare con (applicazione) Single-handed dispensing
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 Combitips advanced™ (0.1 to 10mL)
Quantità Confezione da 100
Product Type Combitip Rack