Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
Codice prodotto. 11823313 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
27 μL
32 μL
45 μL
54 μL
81 μL
153 μL
720 μL
315 μL x 8
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione unitSize
11823313 10 54 μL Pezzo
11853313 1 Prep, 1 Marker 720 μL Pezzo
11893313 12 45 μL Pezzo
11833323 16 32 μL Pezzo
11883323 20 27 μL Pezzo
11813333 2 Prep, 2 Marker 315 μL x 8 Pezzo
11853333 25 20 μL Pezzo
11893333 4 Prep, 2 Marker 153 μL Pezzo
11813353 8 81 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11823313
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) di campione 54 μL