Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
Codice prodotto. 11853333 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
27 μL
32 μL
45 μL
54 μL
81 μL
153 μL
720 μL
315 μL x 8
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione unitSize
11853333 25 20 μL Pezzo
11823313 10 54 μL Pezzo
11853313 1 Prep, 1 Marker 720 μL Pezzo
11893313 12 45 μL Pezzo
11833323 16 32 μL Pezzo
11883323 20 27 μL Pezzo
11813333 2 Prep, 2 Marker 315 μL x 8 Pezzo
11893333 4 Prep, 2 Marker 153 μL Pezzo
11813353 8 81 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11853333
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 25
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) di campione 20 μL