Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
23.95€ - 32.10€
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11813313
|
Fisherbrand™
|
10 | 41 μL |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11843313
|
Fisherbrand™
|
1 Prep, 1 Marker | 540 μL |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883313
|
Fisherbrand™
|
12 | 34 μL |
31.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11823323
|
Fisherbrand™
|
16 | 24 μL |
24.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873323
|
Fisherbrand™
|
20 | 20 μL |
32.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803333
|
Fisherbrand™
|
2 Prep, 2 Marker | 236 μL |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11843333
|
Fisherbrand™
|
25 | 15 μL |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883333
|
Fisherbrand™
|
4 Prep, 2 Marker | 115 μL |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11823343
|
Fisherbrand™
|
8 | 61 μL |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Comb | |
1 Each | |
1.5 mm |