Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
Codice prodotto. 11813323 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
10 μL
14 μL
16 μL
23 μL
27 μL
41 μL
77 μL
158 μL
360 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione unitSize
11813323 16 16 μL Pezzo
11803313 10 27 μL Pezzo
11833313 1 Prep, 1 Marker 360 μL Pezzo
11873313 12 23 μL Pezzo
11863323 20 14 μL Pezzo
11893323 2 Prep, 2 Marker 158 μL Pezzo
11833333 25 10 μL Pezzo
11873333 4 Prep, 2 Marker 77 μL Pezzo
11813343 8 41 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11813323
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Supplied as standard
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 16
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) di campione 16 μL