Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
32.50€ - 43.95€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MultiSUB Maxi-Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Tipo | Comb |
Quantità | 1 Each |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11853423
|
Fisherbrand™
|
10 | 72 μL |
32.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883423
|
Fisherbrand™
|
1 Prep, 1 Marker | 675 μL |
32.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11823433
|
Fisherbrand™
|
16 | 41 μL |
32.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873433
|
Fisherbrand™
|
20 | 27 μL |
43.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803443
|
Fisherbrand™
|
2 Prep, 2 Marker | 315 μL |
32.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11843443
|
Fisherbrand™
|
25 | 21 μL |
43.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883443
|
Fisherbrand™
|
30 | 17 μL |
33.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11823453
|
Fisherbrand™
|
36 | 14 μL |
32.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873453
|
Fisherbrand™
|
40 | 11 μL |
43.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803463
|
Fisherbrand™
|
32.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11843463
|
Fisherbrand™
|
50 | 10 μL |
33.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Supplied as standard
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
MultiSUB Maxi-Gel Electrophoresis Unit | |
Comb | |
1 Each | |
1 mm |