Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
Codice prodotto. 11803383
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
14
16
20
28
30
35
4 Prep, 2 Marker
Volume (sistema metrico) di campione:
11 μL
15 μL
17 μL
19 μL
32 μL
41 μL
44 μL
61 μL
68 μL
182 μL
743 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
11803383 14 44 μL Pezzo
11853363 10 68 μL Pezzo
11893363 10 44 μL Pezzo
11823373 1 Prep, 1 Marker 743 μL Pezzo
11863373 12 61 μL Pezzo
11843383 16 41 μL Pezzo
11833393 20 32 μL Pezzo
11893393 28 11 μL Pezzo
11803403 28 17 μL Pezzo
11843403 30 19 μL Pezzo
11883403 35 15 μL Pezzo
11823413 4 Prep, 2 Marker 182 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11803383
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 14
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione 44 μL