Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
26.95€ - 36.15€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Prezzo Quantità e disponibilità  
11853363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 68 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11893363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 44 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11823373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
1 Prep, 1 Marker 743 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11863373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 61 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11803383
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
14 44 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11843383
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
16 41 μL
27.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11833393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 32 μL
36.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11893393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
28 11 μL
35.70€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11803403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
28 17 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11843403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
30 19 μL
36.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11883403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
35 15 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11823413
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
4 Prep, 2 Marker 182 μL
26.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Comb
1 Each