Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
Codice prodotto. 11893403
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
14
16
18
2 Prep, 2 Marker
20
28
30
35
4 Prep, 2 Marker
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
23 μL
25 μL
43 μL
54 μL
59 μL
81 μL
90 μL
243 μL
450 μL
990 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
11893403 35 20 μL Pezzo
11863363 10 90 μL Pezzo
11803373 10 59 μL Pezzo
11833373 1 Prep, 1 Marker 990 μL Pezzo
11873373 12 81 μL Pezzo
11813383 14 59 μL Pezzo
11853383 16 54 μL Pezzo
11893383 18 23 μL Pezzo
11843393 20 43 μL Pezzo
11873393 2 Prep, 2 Marker 450 μL Pezzo
11813403 28 23 μL Pezzo
11853403 30 25 μL Pezzo
11833413 4 Prep, 2 Marker 243 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11893403
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 35
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) di campione 20 μL