Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension and Nucleic Acid Separations |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 10 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 40 μL |