Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
Codice prodotto. 11897583 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
40 μL
50 μL
70 μL
80 μL
100 μL
120 μL
200 μL
1300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
11897583 80 μL Pezzo
11827593 1300 μL Pezzo
11877593 70 μL Pezzo
11827603 50 μL Pezzo
11877603 40 μL Pezzo
11827613 200 μL Pezzo
11877613 120 μL Pezzo
11827623 100 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11897583
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for maximising sample volume
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Da utilizzare con (apparecchiatura) OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto 80 μL