Learn More
Fisherbrand™ Guanti in nitrile Comfort
Codice prodotto. 15662367 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Large
Quantità:
180 Gloves/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 180
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Quantità Dimensione della confezione
15662367 X-Large 180 Gloves/Box pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15662367
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Scegli un guanto più comodo, che consente una migliore sensibilità tattile. I guanti in nitrile Comfort Fisherbrand™, con bordino salvagoccia e dita testurizzate, non sono talcati e non contengono lattice.
Un guanto molto comodo che offre una migliore sensibilità tattile. I guanti in nitrile Comfort Fisherbrand™, con bordino salvagoccia e dita antiscivolo sono privi di talco e lattice.
  • Non talcati, senza lattice
  • Eccellente vestibilità, sensibilità e durata
  • Ambidestri, con dita testurizzate e bordino salvagoccia
  • Non sterili
  • Lunghezza: 9.5 pollici (24 cm)
  • Spessore: 3 mil (palmo)
  • Colore: Blu pervinca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificazione/Conformità ISO9001 QMS, ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Chemotherapeutic Rated Yes
Applicazioni Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Blu pervinca
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Powdered Non talcati
Size X-Large
Sterilità Non sterili
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Spessore (sistema metrico) Palm: 0.07 mm, Finger: 0.09 mm
FDA 510 (k) Yes
Quantità 180 Gloves/Box
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.13 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.