Learn More
Liebherr™ Comfort Table-height Refrigerator
Use these refrigerators for general food storage. Liebherr™ Comfort Table-height Refrigerators feature easy to clean, transparent vegetable bins and reversible door hinges.
Marca: Liebherr™ TX 1021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Capacità di congelamento ottimale per uso medico e di laboratorio- Il condotto dell'aria e la ventola facilitano il flusso d'aria fredda continuo e una distribuzione ottimale della temperatura.
- L'ampia superficie di evaporazione offre migliori prestazioni di raffreddamento e consente di raffreddare più rapidamente i prodotti freschi
- Regolazione e monitoraggio elettronico delle temperature, con allarmi visivi e/o acustici
- Intervallo di temperatura regolabile con display digitale e precisione di 0.1°C
- Registrazione di data, ora e temperatura ogni 4minuti
- Memorizzazione dei 30 allarmi precedenti
- Accesso ai dati sulle temperature interne minima e massima dei precedenti 40 giorni
- 72 ore di alimentazione di riserva grazie alla batteria da 12 V inclusa
- Disponibile in vari formati, dalle unità per sotto banco ai congelatori a intera altezza
- Ripiani a griglia in acciaio con rivestimento epossidico ed altezza regolabile oppure cassetti colorati o trasparenti
- Sportelli reversibili con cerniere intercambiabili per apertura a destra o a sinistra
- Serrature integrate per la protezione dei materiali di laboratorio
Specifica
92 l | |
R600A | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Statico | |
Automatico | |
63 cm | |
230 V | |
29.5 kg |
3°C to 8°C | |
1 | |
Bianco | |
Table-height refrigerator | |
62 cm | |
55 cm | |
50 Hz |