Learn More
Ark Plas Products™ Connettori a T scanalati per uso commerciale
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Commercial Grade Barbed Tee Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
79.30€ - 113.00€
Specifica
Product Type | Connettore portagomma a T |
---|---|
Certificazione/Conformità | Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | For corrugated Polypropylene tube |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11861070
|
Ark Plas Products™
CEA33-PR0 |
A T | 1/16 x 1/16 x flangia da 1/16 in. |
81.45€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11731956
|
Ark Plas Products™
CEA47-PR0 |
A T | 1/4 x 1/4 x flangia da 1/4 in. |
113.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11881070
|
Ark Plas Products™
CEA16-PR0 |
A T | 1/8 x 1/8 x flangia da 1/8 in. |
79.30€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11721956
|
Ark Plas Products™
CEA70-PR0 |
A T | 3/16 x 3/16 x flangia da 3/16 in. |
97.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11841130
|
Ark Plas Products™
CEA66-PR0 |
A T | 3/32 x 3/32 x flangia da 3/32 in. |
104.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Economic and reliable
- Up to 125psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifica
Connettore portagomma a T | |
Autoclavable | |
For corrugated Polypropylene tube | |
25/Pk. | |
Natural | |
135°C |
Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA | |
Polypropylene | |
−20°C | |
A T | |
Fino a 125 psi |