Learn More
Emma Safety Footwear Comodius Safety Shoes
Codice prodotto. 15988131
Cambia vista
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15988131 47 1 paio
15918131 39 1 paio
15928131 40 1 paio
15938131 41 1 paio
15948131 42 1 paio
15958131 43 1 paio
15968131 44 1 paio
15978131 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15988131 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM10207047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.92€
    240.45€ / 1 paia
    Risparmia 165.47€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
High quality full grain leather upper and nappa leather lining. Exclusively developed for semi-orthopedic adjustments especially where customized in-soles are required.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • Vibram™ Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Tipo di chiusura Laces
Colore Black
Progettazione Comodius
Materiale rivestimento interno Full grain Nappa leather
Materiale Leather
Size 47
Materiale dello zoccolo Aluminum