Learn More
Model 2511 Series Aspiration/Pressure Transfer Station
Codice prodotto. 11746099 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
9.2 l/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11746099 9.2 l/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11746099
Spedizione stimata: 11-12-2026
Use these vacuum stations for a variety of aspiration and filtration applications. Fisherbrand™ Model 2511 Series Aspiration/Pressure Transfer Stations feature bleach resistant construction for extending service life and continuous vacuum level monitoring. The system prevents ingestion of fluids leading to vacuum pump failure.
  • Struttura resistente alla candeggina per una durata prolungata
  • Monitoraggio continuo del livello del vuoto con vacuometro a quadrante
  • Alimentazione mediante pompa per vuoto con pistone WOB-L
Stazione di trasferimento aspirazione/pressione modello 2511
  • Spostamento d'aria libera: CFM (l/min.) a 60 Hz: 0.39(11), m3/h (l/min.) a 50 Hz: 0.55(9.2)
  • Pressione finale: 219 torr (292 mbar)
  • Pressione massima: 3.3× 105 Pa (33 psig)
  • Vuoto massimo in Hg: 21.3 pollici
  • Motore: 0.033 hp (25 w)
  • Diam. int. tubo: 0.18 pollici (5 mm)
  • Filettatura NPT aspirazione/scarico: tubo flessibile da 0.18 pollici (5 mm)
  • Dimensioni: 28 x 21 x 25.5 pollici (11 x 8.3 x 10 cm) (L x L x A)
  • Peso: 5.7 libbre (2.5 kg)
Consigliata per l'aspirazione di soluzioni acquose e di candeggina e non per vapori e gas acidi, basici od organici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 292 mbar
Cavalli motore 0.033 hp
Peso di spedizione (sistema imperiale) 11 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 5 kg
Include Contenitore di raccolta autoclavabile da 1.2 l, filtro in linea idrofobico, spegnimento automatico, regolatore del vuoto
Certificazione/Conformità CE
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, motore con cavi di alimentazione Schuko e UK
Dimensioni (L x P x A) 20.5 x 28.5 x 25 cm (8 x 11.2 x 9.8 in.)
Modello 2511C-75
Peso (sistema imperiale) 5.7 libbre
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Portata 9.2 l/min.
Frequenza 50 Hz
Overall Height (English) 10 in.
Overall Height (Metric) 25.4 cm
Overall Length (English) 11 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 28 cm
Overall Width (English) 8.3 in.
Tipo di pompa Stazione di trasferimento aspirazione/pressione
Spostamento d'aria 9.2 l/min.
Maximum Pressure 2.3 bar
Tensione 230 V