Learn More
Fisherbrand™ Bilancia compatta
La perfetta bilancia economica portatile, ideale quando il costo è un fattore importante ed è essenziale garantire risultati affidabili. La bilancia compatta Fisherbrand™ offfre capacità da 200 g a 5 kg e leggibilità di 0.1 g o 1 g per l'impiego in aule e contesti formativi.
41.30€ - 58.20€
Specifica
Requisiti elettrici 3 batterie AA (incluse) o adattatore CA opzionale
Tipo di display LCD
Tempo di stabilizzazione 3 sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Leggibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Leggibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15335103 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
5,000g 1 g 48.80€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 8
Aggiungi al carrello
15305103 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
200g 0.1 g 48.80€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 11
Aggiungi al carrello
15315103 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
500g 0.1 g 58.20€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 6
Aggiungi al carrello
15325103 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Fisherbrand™
2,000g 1 g 41.30€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Design sottile e a profilo basso
  • Ampio LCD a contrasto elevato
  • Funzione di autospegnimento per un maggiore risparmio energetico
  • Tastiera a due pulsanti
  • Semplicità di stoccaggio grazie al design impilabile
  • Blocco integrato delle celle di carico
  • Indicatori di sovraccarico e sottocarico
  • Calibrazione digitale da tastiera
  • Indicatore di batteria in esaurimento
  • Tre batterie AA (in dotazione) oppure adattatore CA opzionale
  • Due anni di garanzia
Specifica
Specifica
3 batterie AA (incluse) o adattatore CA opzionale
LCD
3 sec.