Learn More
Contec Sistema a secchi compatto, filtro antidetriti in acciaio inossidabile
Codice prodotto. 17968322 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
17968322 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17968322 Fornitore Contec N. del fornitore 6028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.65€
    75.63€ / pezzi 1
    Risparmia 13.02€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 20-04-2027
Componente del sistema a secchi compatti, un sistema multi-secchio versatile migliorato, da utilizzare con i moci piatti e curvi Contec.
  • Il sistema a secchi compatto sterilizzabile in autoclave Contec è una soluzione completa che semplifica e rende più efficienti la pulizia e la disinfezione. Il carrello è progettato per l'uso con sistemi di pulizia Contec™ quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™.
  • Il carrello in acciaio inossidabile è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche dell'ambiente. È disponibile con due o tre secchi sterilizzabili in autoclave e un manico di servizio del carrello. Ogni carrello è dotato di ruote silenziose e facili da spostare che si bloccano in posizione quando necessario. Il manico di servizio consente di posizionare due secchi piccoli (da 1,6 galloni) o un secchio grande (da 3,9 galloni) sul manico per riporre altri materiali, quali testine per mocio pulite, flaconi spray per soluzione, panni e altri articoli, secondo necessità.
  • Il telaio del carrello ha uno strumento di rimozione della testina per mocio integrato nella parte anteriore per una facile rimozione a mani libere di una testina per mocio VertiKlean MAX o VertiKlean MAX con bordi sigillati. È inoltre disponibile uno strumento di rimozione a mani libere opzionale sia per le testine per mocio VertiKlean MAX che per le testine per mocio QuickTask. Due appositi supporti con ganci per il manico su entrambi i lati del carrello consentono di riporre il mocio in modo pratico durante il trasporto e la conservazione.
  • I sistemi sono dotati di filtri antidetriti in acciaio inossidabile. Il filtro è posizionato alla base dei secchi di pulizia e risciacquo e impedisce al mocio di toccare il fondo del secchio dove si depositano elementi contaminanti indesiderati.
  • Caratteristiche e vantaggi:
    • Lo spazio sul carrello per due manici e telai per mocio consente di riporre comodamente due manici e telai per mocio, rimuovendoli dall'area di lavoro. I manici del mocio mantengono i moci saldamente in posizione quando si cambia posizione.
    • Le ruote e le connessioni migliorate riducono significativamente il rumore durante l'uso. Attacchi più durevoli con meno rumore
    • I secchi compatti in polipropilene con tappo antigoccia integrato mantengono i secchi in posizione durante l’uso e prevengono gocciolamenti tra i secchi e il pavimento. I secchi possono contenere uno strizzatore curvo o piatto per moci curvi o piatti.
    • Lo strumento integrato di rimozione della testina per mocio o lo strumento opzionale per la rimozione della testina per mocio a mani libere consentono una facile rimozione a mani libere delle testine per mocio VertiKlean MAX e QuickTask. Le testine per mocio usate possono essere facilmente smaltite.
    • Carrello in acciaio inossidabile elettrolucidato al 100% sterilizzabile in autoclave. Sicuro per autoclave a 121° C per 30 minuti, che ne consente l’uso negli ambienti più critici. Compatibile con la maggior parte dei disinfettanti e detergenti per camere bianche.
    • Il cestello per manici di servizio contiene 2 secchi da 6 litri che forniscono ulteriore spazio per le testine per mocio pulite, i flaconi per soluzione, panni e altri articoli per la pulizia, secondo necessità.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sistema a secchi compatto
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Sterilità Non sterile