Learn More
Socorex™ Compact Dispenser 501 Model
Codice prodotto. 10004590
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 mL
0.4 to 5 mL
1 to 10 mL
1 to 30 mL
Incrementi:
0.1 mL
0.2 mL
1.0 mL
Volume (sistema metrico) serbatoio:
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Incrementi Volume (sistema metrico) serbatoio Dimensione della confezione
10004590 0.4 to 5 mL 0.2 mL 1000 mL Pezzo
10024600 1 to 10 mL 0.2 mL 2000 mL Pezzo
10596712 0.2 to 2 mL 0.1 mL 250 mL Pezzo
10516912 0.4 to 5 mL 0.2 mL 500 mL Pezzo
10517102 1 to 10 mL 0.2 mL 1000 mL Pezzo
10339840 1 to 30 mL 1.0 mL 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10004590 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 501.051
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Product Type Compact Dispenser
Volume (sistema metrico) 0.4 to 5 mL
Incrementi 0.2 mL
Modello 501
Volume (sistema metrico) serbatoio 1000 mL
Warranty 2 Years