Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco compatto
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Increase your application capabilities with a variety of accessories for the Thermo Scientific™ Compact Dry Baths/Block Heaters.
Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
| Descrizione | 6 x 2.0mL block |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Compact Dry Bath/Block Heater |
| Lighting | LED |
| No. of Places | 6 |
| Tipo | Dry Block |
| Dimensioni (L x P x A) | 36 x 54 x 30 mm (1.4 x 2.1 x 1.2 in.) |