Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco compatto
Codice prodotto. 15392225 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Dimensione della confezione
15392225 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15392225 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88871105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    74.23€ / pezzi 1
    Risparmia 15.27€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
La varietà di accessori per riscaldatori a secco/a blocco compatti consente di migliorare le potenzialità delle applicazioni.
Increase your application capabilities with a variety of accessories for the Thermo Scientific™ Compact Dry Baths/Block Heaters.
Warranty: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 x 15mL block
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Compact Dry Bath/Block Heater
Lighting LED
No. of Places 6
Tipo Dry Block
Dimensioni (L x P x A) 36 x 108 x 72 mm (1.4 x 4.3 x 2.8 in.)