Learn More
Hellma Compact Flow Cuvette
Codice prodotto. 12769616
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
390 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12769616 390 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12769616 Fornitore Hellma N. del fornitore 176700851040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    504.00€ / pezzi 1
    Risparmia 46.00€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Compact, high-performance quartz cuvette for flow measurements.
  • Compact
  • Includes 2 screw connections M 6 x 1
  • Includes FEP tubing (OD: 1.9 mm, ID: 1.1 mm, Length: 500 mm)
  • For absorption measurements
  • Window material: high-performance quartz glass (200 nm to 2500 nm)
Specifica
Descrizione External dimensions: 35 x 12.5 x 12.5 mm, Aperture: 11 x 3.5 mm
Capacità (sistema metrico) 390 μL
Spessore (sistema metrico) Layer thickness: 10 mm
Include 2 screw connections M 6 x 1, FEP tubing (OD: 1.9 mm, ID: 1.1 mm, Length: 500 mm
Altezza (sistema metrico) 8.5 mm