Learn More
Buerkle™ Compact Jerrican
Codice prodotto. 10464661 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
Dimensioni (L x P x A):
l 65 x H 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
10464661 5 l l 65 x H 335 mm Pezzo
15880302 10 L 335 x 125 x 335 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10464661 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 04351050
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for use with foodstuffs, Closure Material: Polypropylene
  • Ideal as a space-saving canister with its width of 125mm.
  • Different liquids can be stored and decanted in a small space.
  • The compact jerrycan can also be stored lying on its side e. g. in a refrigerator. It is very stable due to ribbed structure and thick sides.
  • The compact jerrycan can also be used as a settling canister.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Tipo di chiusura Tamper-proof
Profondità (sistema metrico) 335 mm
Dimensioni (L x P x A) l 65 x H 335 mm
Graduazioni Sì
Altezza (sistema metrico) con chiusura 335 mm
Include Graduazione in litri stampata e indistruttibile, tappo antimanomissione
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Polipropilene
Product Type Jerry Can
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.