Learn More
Buerkle™ Compact Jerry Can and Compact Stopcock Set
Codice prodotto. 11971451 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensioni (L x P x A):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
11971451 5 L 335 x 65 x 335 mm Pezzo
15833954 10 L 335 x 125 x 335 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11971451 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 04353000
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Set features tamper-proof, polypropylene closure material.
  • PP, transparent
  • Tamper-proof closure
  • Autoclavable canister (without valve)
  • Molded liter graduation
  • Aluminum canister support accssory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tamper-proof
Colore Transparent
Descrizione Space saving jerry can with spigot
Dimensioni (L x P x A) 335 x 65 x 335 mm
Graduazioni Moulded litre
Altezza (sistema metrico) con chiusura 335 mm
Include Spigot Compact
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Polypropylene
Mouth Style S50 Thread
Product Type Compact Jerry Can and Stopcock Set
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 65 mm