Learn More
Buerkle™ Compact Jerry Can and Stopcock Set
Codice prodotto. 15813954 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensioni (L x P x A):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15813954 10 L 335 x 125 x 335 mm Pezzo
10058241 5 L 335 x 65 x 335 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15813954 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 04350010
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Set consists of the compact jerry can with glands 5L or 10L and the spigot stopcock.
Set consists of the compact jerrycan with glands 5L or 10L and the spigot stopcock.
  • PP, transparent
  • Tamper-proof closure
  • Autoclavable canister (without valve)
  • Molded liter graduation
  • Aluminum canister support accssory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tamper-proof
Colore Transparent
Profondità (sistema metrico) 335 mm
Descrizione Space saving jerry can with spigot
Dimensioni (L x P x A) 335 x 125 x 335 mm
Graduazioni Moulded litre
Altezza (sistema metrico) con chiusura 335 mm
Include Spigot StopCock
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Polypropylene
Mouth Style S50 Thread
Product Type Jerry Can and Stopcock Set
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 125 mm