Learn More
Buerkle™ HDPE, Compact Jerry Can (Electroconductive) with Threaded Connector
Catalog Number 16319541
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
For Use With: For use in explosion-proof areas; Closure Material: HDPE; Color: Black
  • HDPE, black, anti-static
  • For use in explosion-proof areas
  • For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
  • With or without threaded connector 3/4 in.
  • Due to its narrow width, the canister requires very little room
Capacità (sistema imperiale) 1.32 gal.
Product Type Jerrican
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Descrizione Canister
Capacità (sistema metrico) 5 l
Dimensioni (L x P) 335 x 65 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 65 x 335 mm
Materiale Anti-static HDPE
Monouso No
Da utilizzare con (applicazione) For Use in Explosion-Proof Areas
Graduazioni Liter
Altezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
N. per confezione 1
Larghezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) StopCock PA