Learn More
Buerkle™ HDPE, Compact Jerry Can (Electroconductive)
Catalog Number 16399531
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
For Use With: For use in explosion-proof areas; Closure Material: HDPE; Color: Black
  • HDPE, black, anti-static
  • For use in explosion-proof areas
  • For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
  • With or without threaded connector 3/4 in.
  • Due to its narrow width, the canister requires very little room
Capacità (sistema imperiale) 1.32 gal.
Product Type Jerrican
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Profondità (sistema imperiale) 13.19 in.
Profondità (sistema metrico) 335 mm
Descrizione Canister
Capacità (sistema metrico) 5 l
Dimensioni (L x P) 335 x 65 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 65 x 335 mm
Materiale Anti-static HDPE
Monouso No
Da utilizzare con (applicazione) For Use in Explosion-Proof Areas
Graduazioni Liter
Altezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Anti-Static Set