Learn More
Buerkle™ Compact Jerrycan, Electroconductive
The compact jerrycan, electroconductive is especially well suited for use in explosion-proof areas. With a specific surface resistance of <105 ohms, the canister has a very high electrical conductivity.
43.70€ - 60.00€
Specifica
Materiale HDPE, anti-static
Da utilizzare con (applicazione) For use in explosion-proof areas
Colore Black
Materiale chiusura HDPE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
16399531 Vedere i documenti Buerkle™
0435-1055
5 l Jerry Can 43.70€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
13-02-2020
Aggiungi al carrello
16309541 Vedere i documenti Buerkle™
0435-1105
10 l Jerry Can 58.10€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
13-02-2020
Aggiungi al carrello
16319541 Vedere i documenti Buerkle™
0435-2055
5 l Jerry Can 45.65€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
13-02-2020
Aggiungi al carrello
16329541 Vedere i documenti Buerkle™
0435-2105
10 l Jerry Can 60.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
13-02-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • HDPE, black, anti-static
  • For use in explosion-proof areas
  • For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
  • With or without threaded connector 3/4 in.
  • Due to its narrow width, the canister requires very little room
Specifica
Specifica
HDPE, anti-static
For use in explosion-proof areas
Black
HDPE