Learn More
Kern Sohn Bilancia da laboratorio compatta 440
Codice prodotto. 17371473
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità unitSize
17371473 60 g 0.001 g Pezzo
17381473 200 g 0.01 g Pezzo
17391473 600 g 0.01 g Pezzo
17311483 400 g 0.1 g Pezzo
17321483 1000 g 0.1 g Pezzo
17341483 6000 g 0.1 g Pezzo
17361483 4000 g 1 g Pezzo
17371483 6000 g 1 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17371473 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore 44021A
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The classic balance ideal for use in the laboratory.
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Determinazione percentuale: consente di eseguire la pesata in base ad un valore preimpostato (100 %) e di determinare le differenze rispetto al valore nominale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 60 g
Leggibilità 0.001 g
Linearità 0.002 g
Ripetibilità 0.001 g
Tipo Compact Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 81 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 81 mm
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter