Learn More
Brady™ Lucchetti di sicurezza – compatti
Codice prodotto. 15621127 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15621127 Red pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15621127 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    110.40€ / pezzi 6
    Risparmia 12.60€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
I lucchetti di sicurezza compatti Brady sono una serie leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento dell'energia.
  • Completano il lucchetto di sicurezza Brady del quale condividono le caratteristiche
  • L'esclusivo cilindro, isolato per proteggere gli operatori dalle scosse quando inseriscono la chiave, è frutto di una lavorazione di precisione a 5 pistoncini per ottenere intagli di chiave più esclusivi e una maggiore resistenza alla manomissione
  • La guida paracentrica riservata alla chiave garantisce la massima sicurezza
  • Lo speciale design impedisce che la chiave venga rilasciata fino alla chiusura dell'arco del lucchetto
  • I lucchetti, compatti e leggeri, resistono agli urti, alle temperature estreme, alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto
  • Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell'arco)
  • Possibilità di personalizzazione e rintracciabilità delle chiavi
Specifica
Alternate Part Number 814116
Colore Red
Profondità (sistema metrico) 16 mm
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 32 mm
Material (Body) Reinforced Nylon
Material (Shackle) Aluminium