Learn More
Cole Parmer™ HDPE, Compact Rectangular Bottle
Codice prodotto. 15638905 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15638905 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15638905 Fornitore Cole Parmer™ N. del fornitore 0606112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.35€
    21.11€ / pezzi 1
    Risparmia 0.24€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
HDPE, Compact Rectangular Bottle
  • Stackable.
  • Thin profile.
  • High-density polyethylene construction.
  • FDA compliant.
  • Cap included.
  • Optional quick-service faucets.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1 gal.
Capacità (sistema metrico) 4 L
Dimensione chiusura 38 mm
Tipo di chiusura Cap
Profondità (sistema imperiale) 2 3/4 in.
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Materiale HDPE
Product Type Rectangular Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.