Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ PMR-30 Compact Fixed-Angle Platform Rocker
Codice prodotto. 12965501
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
5 to 30 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
12965501 5 to 30 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12965501 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore PMR30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    568.32€ / pezzi 1
    Risparmia 43.68€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Compact but highly functional fixed-angle platform rocker in the Grant-bio range, providing a smooth side to side rocking motion for gentle sample agitation in tubes, culture flasks, dishes and boxes. Suitable for use in cold rooms and incubators.
  • Simple speed setting - from 5 to 30 oscil/min - with a graduated dial
  • Fixed 7° tilt angle
  • Load up to 1kg
  • Continuous or timed operation, with automatic switch-off
  • Fixed 7º tilt angle
  • Compact, sturdy construction with a low profile and small footprint
  • Simple timer setting, with large easy-to-read LED display indicating clearly the time remaining
  • Smooth, non-slip mat supplied as standard - prevents vessels from slipping
  • Continuous or timed operation, with automatic switch-off
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 7°
Capacità portata carico (sistema metrico) 1 kg
Intervallo di velocità 5 to 30 rpm
Tensione 120/230 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Wattage 3.8 W
Amperaggio 0.032 A
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 215 mm
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 215 mm
Tipo di unità di controllo Graduated dial
Modello PMR-30
Display 4 digit LED
Include Smooth, non-slip mat
Stile della piattaforma Fixed Tilt
Intervallo temporizzatore 1 min. to 24 hr.