Learn More
Edmund Buhler Compact Shaker KS 15 A
Codice prodotto. 10238550
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 to 420 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10238550 30 to 420 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10238550 Fornitore Edmund Buhler N. del fornitore 6171 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00€
    1814.92€ / pezzi 1
    Risparmia 165.08€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Reliable, robust, ready-to-use compact shaker that is ideal for general shaking tasks for daily use.
  • Orbital Shaker KS 15 A for general shaking tasks for daily use
  • Loading capacity: 15kg on a shaking platform of 400 x 300mm
  • Includes basic device without shaking plate or rack system
Loading Capacity:
  • Erlenmeyer flasks 100mL: 20 pieces
  • Erlenmeyer flasks 250mL: 12 pieces
  • Erlenmeyer flasks 500mL: 6 pieces
  • Erlenmeyer flasks 1000mL: 4 pieces
  • Separating funnels 250mL: 1 pieces
Specifica
Orbita 17 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 15 kg
Intervallo di velocità 30 to 420 rpm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Capacità 20 x 100 mL Erlenmeyer Flasks, 12 x 250 mL Erlenmeyer Flasks, 6 x 500 mL Erlenmeyer Flasks, 4 x 1 L Erlenmeyer Flasks,/3 x 250 mL Separating Funnels
Product Type Compact Shaker
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 490 mm
Depth (Metric) Interior 490 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 510 mm
Peso (sistema metrico) 19 kg
Tipo di unità di controllo Analog via knobs
Modello KS15A
Intervallo di umidità ∼85%
Intervallo temporizzatore 0 to 120min./continuous operation