Learn More
Edmund Buhler Compact Shaker KS 15 B
Codice prodotto. 10460352
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 to 420 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10460352 30 to 420 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10460352 Fornitore Edmund Buhler N. del fornitore 6173 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.29€
    1997.00€ / pezzi 1
    Risparmia 328.29€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
These robust, cost-effective shakers for medium loads are suitable for continuous operation and separating funnels in food or environmental analysis.
  • Horizontal Shaker KS 15 B for general shaking tasks for daily use
  • Loading capacity: 15kg on a shaking platform of 400 x 300mm
  • Includes basic device without shaking plate or rack system
Loading Capacity:
  • Erlenmeyer flasks 100mL: 20 pieces
  • Erlenmeyer flasks 250mL: 12 pieces
  • Erlenmeyer flasks 500mL: 6 pieces
  • Erlenmeyer flasks 1000mL: 4 pieces
  • Separating funnels 250mL: 1 pieces
Specifications
Capacità portata carico (sistema metrico) 15 kg
Intervallo di velocità 30 to 420 rpm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Dimensioni della piattaforma (L x P) 400 x 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 490 x 510 x 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) corsa 17 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 18 kg
Tipo di unità di controllo Dial
Intervallo di umidità ∼85%
Intervallo temporizzatore 0 to 120 min., Continuous