Learn More
UVP Lampada UV a tubo doppio compatta
Codice prodotto. 11778221
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
LW: 365 nm, SW: 254 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength unitSize
11778221 LW: 365 nm, SW: 254 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11778221 Fornitore UVP N. del fornitore 95002110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Due tubi distinti per una maggiore intensità luminosa. La lampada UV a tubo doppio compatta UVP Ultra Violet Product™ è leggera, alimentata a CA e portatile.
  • Leggero, grazie al peso di 0.45 kg
  • Lampada portatile da 4 W
  • Onde lunghe a 365 nm e onde corte a 254 nm.
  • Struttura in plastica resistente
  • Lampada con cavo da 2.4 m
  • Dimensioni: 198 x 71 x 53 mm
  • Funzionamento a mani libere con supporto opzionale J-124
Specifica
Tensione 230 V
Wattage 4 W
Wavelength LW: 365 nm, SW: 254 nm
Dimensioni (L x P x A) 198 x 71 x 53 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Include Tubi separati per ciascuna lunghezza d'onda
Intensità dell'illuminazione 760/720 μcm2
Materiale Plastica
Modello UVGL-25
Quantità confezione 1 ciascuno
Product Type Lampada UV portatile