Learn More
- Home
- Products
- Ovens and Furnaces
- Furnaces
- Tube Furnaces
- Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Codice prodotto. 15456582 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti| Codice prodotto. | Dimensioni esterne (L x P x A) | Tipo di unità di controllo | Temperatura (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200°C | Pezzo |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300°C | Pezzo |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200°C | Pezzo |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300°C | Pezzo |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200°C | Pezzo |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300°C | Pezzo |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200°C | Pezzo |
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300°C | Pezzo |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200°C | Pezzo |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300°C | Pezzo |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200°C | Pezzo |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300°C | Pezzo |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200°C | Pezzo |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300°C | Pezzo |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200°C | Pezzo |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300°C | Pezzo |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200°C | Pezzo |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300°C | Pezzo |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200°C | Pezzo |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Solid state relays provide for low-noise operation
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | C450 |
| Zona riscaldata | 250 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 1200°C |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 434 x 340 x 508 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Diametro (sistema metrico) camera d'aria | 50 mm |