Learn More
Invitrogen™ Complement C3 Polyclonal Antibody
Descrizione
Recommended positive controls: Huh7, HepG2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C3 is a key component of the complement system since classical and alternative activation pathways merge at the C3 activation step when C3 is split into C3a and C3b. The molecular mass of C3 is 185 kDa and it consists of two chains (110 kDa and 75 kDa) held together by disulfide bonds.
Specifica
Specifica
| Antigene | Complement C3 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.07 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 20% glycerol, 1% BSA and 0.025% ProClin 300, pH 7 |
| Gene | C3 |
| N. accesso geni | P01024, P01027 |
| Alias gene | Acylation stimulating protein; acylation-stimulating protein cleavage product; AHUS5; AI255234; ARMD9; ASP; C3; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1; C3a; C3a anaphylatoxin; C3adesArg; C3b; C3bc; C3-beta-c; C3d; complement C3; Complement C3 alpha chain; Complement C3 beta chain; complement C3 protein (GPC3) precursor; Complement C3b alpha' chain; Complement C3c alpha' chain fragment 1; Complement C3c alpha' chain fragment 2; Complement C3d fragment; Complement C3dg fragment; Complement C3f fragment; Complement C3g fragment; complement component 3; complement component C3; complement component C3 alpha-chain; complement component C3a; complement component C3b; complement component C3d; CPAMD1; ENCF-1; ENCF-2; epididymis secretory sperm binding protein Li 62p; HEL-S-62p; HSE-MSF; I79_008227; LOC100060539; Neutrophil chemotactic factor-1; Neutrophil chemotactic factor-2; Plp; prepro-C3; Unknown (protein for MGC:134562) |
| Simboli geni | C3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Complement C3 Polyclonal Antibody
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone